Learn More
Calcium Propionate, TRC
Codice prodotto. 30331785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1426651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propionic acid calcium salt
CAS 4075-81-4
Formula molecolare 2 C3 H5 O2 . Ca
Quantità 1 g
Sinonimo Propanoic acid, calcium salt (2:1) (ACI), Propanoic acid, calcium salt (9CI), Propionic acid, calcium salt (8CI), Bioban-C, Calcium dipropionate, Calcium propanoate, Calcium propionate, Di(propanoyloxy)calcium, Propionic acid calcium
InChI Formula InChI=1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-]
IUPAC Name calcium;propanoate
Molecular Weight (g/mol) 186.22
Peso formulazione 186.0205