Learn More
Calcium pyruvate, 96%
Codice prodotto. 11420688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420688 100 g 100g
11410688 25 g 25g
11430688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420688 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25204.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52009-14-0 | C6H6CaO6 | 214.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52009-14-0
Formula molecolare C6H6CaO6
Molecular Weight (g/mol) 214.186
Numero MDL MFCD00037199
InChI Key UZWMCCLZMHPPKW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium pyruvate, calcium 2-oxopropanoate, unii-9v2cqz19n4, 2-oxo-propanoic acid calcium salt, calcium pyruvate, anhydrous, propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt, pyruvic acid calcium salt, calcium pyruvic, acmc-20ali9, calcium dipyruvate
PubChem CID 9859191
IUPAC Name calcium;2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium pyruvate
Nota nome anhydrous
Quantità 100 g
Peso formulazione 214.19
Percent Purity 97%