Learn More
Calcium Pyruvate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30341215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341215 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341215 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC145658500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Pyruvate (Technical Grade)
CAS 52009-14-0
Formula molecolare C6H6O6Ca
Quantità 500 mg
Sinonimo Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (2:1), Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (9CI), Calcium pyruvate, Calcium 2-oxopropanoate, Calcium α-ketopropionate, Pyruvic acid calcium salt, 2-Oxopropanoic acid hemicalcium salt
InChI Formula InChI=1S/2C3H4O3.Ca/c2*1-2(4)3(5)6;/h2*1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC Name calcium;2-oxopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 214.18
Peso formulazione 213.979