Learn More
Calcium Sensing Receptor Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Calcium Sensing Receptor |
---|---|
Concentrazione | 0.4 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898884
|
Proteintech
19125-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888884
|
Proteintech
19125-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The 60-65 kDa band detected by this antibody might represent a degradation product of CASR.
Senses changes in the extracellular concentration of calcium ions. The activity of this receptor is mediated by a G- protein that activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.Specifica
Calcium Sensing Receptor | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P41180, P48442, Q9QY96 | |
12374, 24247, 846 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CASR |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Calcium Sensing Receptor, CAR, CASR, FHH, FIH, GPRC2A, HHC, HHC1, NSHPT, PCAR1 | |
CASR | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |