Learn More
Calcium shot, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11371178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
2 x 500 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371178 50 g 50g
11351178 5 g 5g
11361178 250 g 250g
11341178 2 x 500 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11371178 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010127.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-70-2
Formula molecolare Ca
Molecular Weight (g/mol) 40.08
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC Name calcium
SMILES [Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
Colore Silver-White
Aspetto Silvery-white shot
Densità 1.54g/cm3
Quantità 50 g
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Forma Shot