Learn More
Calcium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-4427116
Click to view available options
Quantità:
125 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Ca
40.08
MFCD00010897 MFCD00085314
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
5460341
CHEBI:29320
calcium
[Ca]
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Ca
40.08
MFCD00010897 MFCD00085314
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
5460341
CHEBI:29320
calcium
[Ca]
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ca10,000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Materiale o nome chimico Calcium Standard
Grado Assurance
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Solvente o matrice 5% HNO3
Quantità 125 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10,000 ug/mL Calcium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, calciumcarbonate
Product intended for laboratory use only