Learn More
Calcium Standard: Ca @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Descrizione
Calcium Standard: Ca @ 10 μg/mL in 2% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Metodi | ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Calcium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Ca |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Ca |
| InChI Formula | InChI=1S/Ca |
| Vedi altri risultati |