Learn More
Calcium Standard: Ca @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17987859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17987859 100 mL 100mL
17968429 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17987859 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTCAN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Calcium Standard: Ca @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
CAS 7440-70-2
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Calcium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Ca
Concentrazione 10000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ca
InChI Formula InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
IUPAC Name calcium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 40.078
Quantità 100 mL
Peso formulazione 39.963 g/mol