Learn More
Calcium Standard: Ca+2 @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Calcium Standard: Ca+2 @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Metodi | Ion Chromatography |
| Nomi componenti o analita | Calcium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Ca |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Sinonimo | Ca |
| InChI Formula | InChI=1S/Ca |
| SMILES | [Ca] |
| Vedi altri risultati |