Learn More
Calcium Standard: Ca @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17992346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
400 g
Dimensione della confezione:
200g
400g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992346 200 g 200g
17932906 400 g 400g
17951206 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992346 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOCA5000200G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Calcium Standard: Ca @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
CAS 7440-70-2
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Calcium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Ca
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ca
InChI Formula InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
IUPAC Name calcium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 40.078
Quantità 200 g
Peso formulazione 39.963 g/mol