Learn More
CD52 Antibody (Campath-1H), FITC - Chimeric, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18601388 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601388 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601388 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP252645F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.21€
    758.10€ / 0.1mL
    Risparmia 101.11€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)In vivo Assay, CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD52
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone Campath-1H
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Human lymphocytes.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1043
Target Species Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus