Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium sulfate |
| Punto di fusione | 1450.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min |
| Formula lineare | CaSO4 |
| Fieser | 01,107 |
| Indice di Merck | 15,1708 |
| Vedi altri risultati |