Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, 98.0-102.0%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. p-3547049 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11440512 100 g
11450512 500 g
11460512 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440512 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219141480
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formula molecolare CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Numero MDL MFCD00149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC Name calcium dihydrate sulfate
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Sulfate Dihydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.0-102.0%
Peso formulazione 172.2
Grado Reagente ACS