Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, 98%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15662750 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15662750 500 g Flacone in polietilene 500g
15642750 100 g Flacone in polietilene 100g
15652750 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15662750 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 255548500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formula molecolare CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Numero MDL MFCD00149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Sulfate Dihydrate
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare CaSO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name calcium dihydrate sulfate
Peso formulazione 172.17g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.320g/cm3