Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium sulfate dihydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Formula lineare | CaSO4·2H2O |
| Fieser | 01,107 |
| Indice di Merck | 14, 1706 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol,practically insoluble in most common organic,solvents |
| Vedi altri risultati |