Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium sulfate dihydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Formula lineare | CaSO4·2H2O |
| Fieser | 01,107 |
| Indice di Merck | 14,1706 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents |
| Vedi altri risultati |