Learn More
Calcium sulfate dihydrate, 98+%, for analysis
Codice prodotto. 11348611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11348611 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10462031 25 g Flacone in plastica 25g
10398690 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11348611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 225270025
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formula molecolare CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Numero MDL MFCD00149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC Name calcium;sulfate;dihydrate
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium sulfate dihydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102% (Complexometry)
Formula lineare CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Indice di Merck 14,1706
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Peso formulazione 172.17
Percent Purity ≥98%
Grado Analytical