Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, ≥99%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120289 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15647750 500 g Flacone in polietilene 500g
15637750 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15647750 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore C3771500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formula molecolare CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Numero MDL MFCD00149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium sulfate dihydrate
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare CaSO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name calcium dihydrate sulfate
Peso formulazione 172.17g/mol
Percent Purity ≥99%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene