Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10755131 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10755131 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10755131 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/2320/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 10101-41-4
Colore White
pH 7
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CaH4O6S
Numero MDL 149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name calcium dihydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Peso formulazione 172.17g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica