Learn More
Calcium sulfate dihydrate, Puriss., meets analytical spec. of NF, E 516, 99.0-101.0% (based on anhydrous substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15631100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15631100 1 kg 1kg
15651100 6 x 1 kg pezzi 6
15641100 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15631100 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 120561KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.43€
    54.83€ / 1kg
    Risparmia 4.60€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of NF, E 516, 99.0-101.0% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formula molecolare CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Numero MDL MFCD00149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC Name calcium;sulfate;dihydrate
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Sulfate Dihydrate
Nota nome Meets analytical specification of NF
Quantità 1 kg
Formula lineare CaSO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 172.17g/mol
Percent Purity 99 to 101% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.