Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30339775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC14568025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Sulfate Dihydrate
CAS 10101-41-4
Formula molecolare Ca . O4 S . 2 H2 O
Quantità 25 g
Sinonimo Calcium sulfate dihydrate, Sulfuric Acid Calcium Salt (1:1) Dihydrate, Annaline, Calcigen, Calcium Sulfate (1:1) Dihydrate, Calcium Sulfate (CaSO4) Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate (CaSO4.2H2O), Compactrol, Gypsum Dihydrate, Mineral White
InChI Formula InChI=1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
SMILES O.O.[Ca+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name calcium;sulfate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 172.17
Peso formulazione 171.9354