Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium sulfate hemihydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Identificazione | Confirmed |
| Perdita alla combustione | 4.5% to 8.0% (500°C, 2 Hrs) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 97% min. (On dry substance) (Complexometry) |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.8g/L (20°C) |
| Peso formulazione | 145.15 |
| Vedi altri risultati |