Learn More
Calcium Sulfate Hemihydrate, Solstice
Codice prodotto. 15611110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15611110 1 kg 1kg
15621110 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15611110 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 120901KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Purum,≥97.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-76-1
Formula molecolare Ca2H2O9S2
Molecular Weight (g/mol) 290.283
Numero MDL MFCD00799067
InChI Key ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
PubChem CID 3033839
ChEBI CHEBI:32584
IUPAC Name dicalcium;disulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Sulfate Hemihydrate
Quantità 1 kg
Formula lineare CaSO4 · 0.5H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 145.15g/mol
Percent Purity ≥97%
Grado purum