Learn More
Calcium Sulfate Hemihydrate, Solstice
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium Sulfate Hemihydrate |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 25 kg |
| Formula lineare | CaSO4 · 0.5H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 145.15g/mol |
| Percent Purity | ≥97% |
| Grado | purum |