Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcon™, pure
Codice prodotto. 10722631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10722631
Marca: Thermo Scientific Chemicals 202440250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2538-85-4 | C20H13N2NaO5S | 416.383 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2538-85-4
Formula molecolare C20H13N2NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 416.383
Numero MDL MFCD00004069
InChI Key YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
PubChem CID 23702480
IUPAC Name sodium;4-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]-3-oxonaphthalene-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcon™
Beilstein 16, 297
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 416.39
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Black to Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • Calcon]TS