Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Calconcarboxylic Acid |
| Punto di fusione | 300°C |
| Nota nome | For complexometry |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 727492 |
| Colore | Violet |
| Quantità | 1 g |
| Forma fisica | Powder |
| Peso formulazione | 438.41g/mol |