Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calconcarboxylic acid, indicator grade
Codice prodotto. 10501411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10501411 10 g Bottiglia in vetro 10g
10428130 50 g Bottiglia in vetro 50g
10247703 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10501411 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 157310100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Calconcarboxylic acid, indicator grade, Quantity: 250g, Packaging: Glass bottle, Black to Purple, Grade: Extra Pure, Melting Point: 300 deg.C, Molecular Weight: 438.4, CAS: 3737-95-9, EINECS Number: 223-117-, Formula Weight: 438.4, Health Hazard 1: GHS Signal Word: Warning | CAS: 3737-95-9 | C21H14N2O7S | 438.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3737-95-9
Formula molecolare C21H14N2O7S
Molecular Weight (g/mol) 438.4
Numero MDL MFCD00004078
InChI Key ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Sinonimo calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
IUPAC Name 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Calconcarboxylic acid
Punto di fusione 300°C
Colore Black to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Peso formulazione 438.4
Grado Ultrapuro
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calconcarboxylic acid, indicator grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.