Learn More
Calconcarboxylic acid
Codice prodotto. 11475447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475447 10 g 10g
11485447 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23459.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3737-95-9 | C21H14N2O7S | 438.41 g/mol
Calconcarboxylic acid is used as an indicator for calcium titrations with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in the presence of magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Calconcarboxylic acid is used as an indicator for calcium titrations with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in the presence of magnesium.
Solubility
Soluble in water, ethanol, sodium hydroxide and methanol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3737-95-9
Formula molecolare C21H14N2O7S
Molecular Weight (g/mol) 438.41
Numero MDL MFCD00004078
InChI Key ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Sinonimo calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
IUPAC Name 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Calconcarboxylic acid
Punto di fusione ∼300°C (decomposition)
Quantità 10 g
Beilstein 727492
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,sodium hydroxide and methanol.
Peso formulazione 438.42
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..