Learn More
Fisherbrand™ Calibrated Replacement Probes for Traceable™ Data Logging Ethernet Thermometers
Codice prodotto. 16556820 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Bottle Probe
Thermometer Probe
Da utilizzare con (apparecchiatura):
6600FS Thermometer
6601FS Thermometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16556820 Thermometer Probe 6601FS Thermometer Pezzo
16546820 Bottle Probe 6600FS Thermometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16556820
Spedizione stimata: 22-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement probes that allow you to save time and money by simply replacing probes that are damaged or due for calibration.
  • No need to send in your thermometer for re-calibration – simply replace the recalibrated probe
  • Get accurate, reliable measurements with included NIST-traceable calibration
Specifica
Certificazione/Conformità NIST
Dimensioni (L x P x A) 12.7 x 7.62 x 22.86 cm (5 x 3 x 9 in.)
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Temperature measurement
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 125 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 317.5 cm
Materiale Stainless Steel
Product Type Thermometer Probe
Descrizione Replacement Stainless Steel Probe with Calibration
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6601FS Thermometer
Accuracy ±0.10°C