Learn More
Endecotts™ Sieve Calibration Standards
Codice prodotto. 11954295
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
1.18 mm
2.36 mm
212 μm
250 μm
300 μm
500 μm
53 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Dimensione della confezione
11954295 53 μm pezzi 5
11924305 212 μm pezzi 5
11914315 1.18 mm pezzi 3
11904465 2.36 mm pezzi 2
11964305 500 μm pezzi 5
11934305 250 μm pezzi 5
11944305 300 μm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11954295 Fornitore Endecotts™ N. del fornitore ZSICSA.053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    270.94€ / pezzi 5
    Risparmia 15.06€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-03-2027
Use for calibration of the woven wire mesh sieves. All reference samples supplied by Endecotts are provided with a Certificate of Calibration and are fully traceable to National Standards
  • Calibrates sieves to an accuracy of ±1μm
  • Soda-lime glass microspheres pass over the entire surface of the sieve and through every aperture.
  • Traceable to the United Kingdom National Physical Laboratory
  • Standards include a calibration chart.
Specifica
Product Type Calibration Ball Mesh
Materiale Soda-lime glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sieve
Quantità confezione 5/Pk.
Dimensione particelle 53 μm