Learn More
Draeger Calibration Gas, H2S, CO, CO2, CH4, O2/N2
Codice prodotto. 15330448
Cambia vista
Click to view available options
Volume del gas (sistema metrico):
58 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume del gas (sistema metrico) Dimensione della confezione
15330448 58 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15330448 Fornitore Draeger N. del fornitore 6811132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.95€
    539.22€ / pezzi 1
    Risparmia 344.73€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Test gas in disposable bottles. Control valve not supplied (please enquire).
  • 58L disposable bottle
  • According to ISO 9002.DOT39 and EN 12205
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9002.DOT39 and EN 12205
Concentrazione 2.5 Vol.%: 15 ppm, 2 Vol.%: 50 ppm
Tipo di gas H2S, CO, CO2
Volume del gas (sistema metrico) 58 L
Pressione 35 bar