Learn More
WTW™ Calibration and Maintenance Set
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10634471
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Standard Calibration and Maintenance Set
Technical Calibration and Maintenace Set
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
10634471 Standard Calibration and Maintenance Set 1 set
10398683 Technical Calibration and Maintenace Set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10634471 Fornitore WTW™ N. del fornitore 109415
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibration and maintenance are complete assortments for the calibration and maintenance of electrodes. The pepsin cleaning solution is used to remove protein containing precipitation from diaphragms, the 3 molar KCI as a storage or refill solution.
  • Adapted to different electrode types
  • Cost-effective combinations
  • Calibration and maintenance in one assortment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Standard Calibration and Maintenance Set
Include With standard (DIN/NBS) buffer solution, 3 bottles, 250mL each of pH 4.006 - 6.865 - 9.180, 1 bottle with 250mL pepsin cleaning solution, 1 bottle with 250mL KCl solution 3M/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PEP/pH
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH208-Contiene Pepsin A. Può provocare una reazione allergica.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin Aborax decahydrate