Learn More
Xylem Calibration Oil 5 x 5 mL Bottles (UKAS/NIST)
Codice prodotto. 30484456
Cambia vista
Click to view available options
Indice di rifrazione:
1.46666
1.55768
Dimensione della confezione:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Indice di rifrazione Dimensione della confezione
30484456 1.55768 25mL
30484450 1.46666 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30484456 Fornitore Xylem N. del fornitore 90535
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Calibration oil for calibration of refractometers.
  • Calibration Oil
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Calibration Fluid
Indice di rifrazione 1.55768
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refractometer