Learn More
Hach Lange™ Calibration Set
Codice prodotto. 10587354
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico)
10587354 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10587354 Fornitore Hach Lange™ N. del fornitore 2659410
Spedizione stimata: 11-12-2026
Hach Lange Calibration Set, Volume: 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Calibration Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hach Turbidimeters
Volume (sistema metrico) 100 mL