Learn More
Velp Scientifica™ Calibration Set
Codice prodotto. 15379644 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TB1 Torbidimetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15379644 TB1 Torbidimetro Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15379644 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore CE0012020
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Velp Scientifica™ Calibration Set for use with TB1 Portable Turbidimeter.
  • For use with TB1 Portable Turbidimeter
Specifica
Tipo Calibration Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) TB1 Torbidimetro
Include 800, 100, 20.0 & 0.02 NTU standard
Da utilizzare con (applicazione) Measures the turbidity of aqueous samples simply and accurately