Learn More
California Residual Solvent Calibration Mixture 2 10000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325042 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325042 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRES50000047TN
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 67-64-1, 75-05-8, 60-29-7, 64-17-5, 141-78-6, 67-63-0
Quantità 5 x 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Triacetin