Learn More
Calix[4]arene, 98%
Codice prodotto. 10712004 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712004 5 g Bottiglia in vetro 5g
10165210 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10712004 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 290190050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 74568-07-3 | C28H24O4 | 424.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74568-07-3
Formula molecolare C28H24O4
Molecular Weight (g/mol) 424.5
Numero MDL MFCD00233673
InChI Key YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calix 4 arene, tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene 1g, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 aren, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, purum hplc
PubChem CID 562409
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=CC=CC(=C4O)CC5=CC=CC1=C5O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Calix[4]arene
Nota nome 98%
Punto di fusione 315.0°C to 318.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 424.5
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calix[4]arene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.