Learn More
Calix[8]arene, 97%
Codice prodotto. 11490237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490237 1 g 1g
11400247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21666.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82452-93-5 | C56H48O8 | 848.992 g/mol
It is used in the study on the chromatographic behavior of water-soluble vitamins on p-tert-butyl-calix [8] arene-bonded silica gel stationary phase by HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the study on the chromatographic behavior of water-soluble vitamins on p-tert-butyl-calix [8] arene-bonded silica gel stationary phase by HPLC.
Solubility
Sparingly soluble in water (5.8E-6 g/L) (25°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82452-93-5
Formula molecolare C56H48O8
Molecular Weight (g/mol) 848.992
Numero MDL MFCD00143914
InChI Key HDPRHRZFFPXZIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calix 8 arene, calix 8 arene;, p-h-calix 8 arene, octahydroxycalix 8 arene, para-h-calix 8 arene;, calix 8 arene, technical ch, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8-arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octakis hydroxy calix 8 arene;
PubChem CID 2724886
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=C(C(=CC=C5)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC(=C7O)CC8=CC=CC(=C8O)CC9=CC=CC1=C9O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Calix[8]arene
Punto di fusione >450°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water (5.8E-6g/L) (25°C).
Peso formulazione 848.99
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calix(8)arene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calix(8)arene