Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10080730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10080730 25 g Glass bottle 25g
10458440 5 g Glass bottle 5g
10335980 10 g Glass bottle 10g
10247263 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10080730 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 108170250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3147-14-6
Formula molecolare C17H14N2O5S
Molecular Weight (g/mol) 358.368
Numero MDL MFCD00011656
InChI Key ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
PubChem CID 6364506
IUPAC Name 4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)hydrazinylidene]-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Calmagite
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 300 min. (610nm, in buffer)
Adeguatezza suitable for determination of calcium and magnesium
Indice di Merck 15, 1720
Colore Black
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 358.38
Grado Ultrapuro
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Calmagite
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.