Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, pure, indicator grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calmagite |
| Punto di fusione | 300.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Estinzione specifica | 300 min. (610nm, in buffer) |
| Adeguatezza | suitable for determination of calcium and magnesium |
| Indice di Merck | 15, 1720 |
| Colore | Black |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calmagite
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.