Learn More
R&D Systems™ Calmidazolium chloride
Codice prodotto. 18054302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18054302 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18054302 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2561/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.26€
    268.80€ / 10mg
    Risparmia 28.46€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist. Inhibits calmodulin-dependent phosphodiesterase and Ca2+-transporting ATPase with IC50 values of 0.15 and 0.35 μM respectively. Also causes elevation of intracellular calcium in HL-60 cells, independent of calmodulin inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calmidazolium chloride
CAS 57265-65-3
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C31H23Cl7N2O
Peso formulazione 687.7
Purezza >98%
Peso molecolare 687.688