Learn More
R&D Systems™ Calmidazolium chloride
Beskrivelse
Calmodulin antagonist. Inhibits calmodulin-dependent phosphodiesterase and Ca2+-transporting ATPase with IC50 values of 0.15 and 0.35 μM respectively. Also causes elevation of intracellular calcium in HL-60 cells, independent of calmodulin inhibition.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 57265-65-3 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C31H23Cl7N2O |
| Formula Weight | 687.7 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 687.688 |
| Chemical Name or Material | Calmidazolium chloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?