Learn More
Calmidazolium chloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453828
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16453828 10 mg -
16416557 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16453828 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103319
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Calmidazolium chloride (R 24571) is a calmodulin (CaMK) antagonist, antagonizing CaM-dependent phosphodiesterase and calmodulin-induced activation of erythrocyte Ca2+-transporting ATPase with IC50s of 0.15 and 0.35 μM, respectively. Also in anti-cancer research. Calmidazolium binds to CaMK with a Kd of 3 nM.
Calmidazolium chloride (R 24571) is a calmodulin (CaMK) antagonist, antagonizing CaM-dependent phosphodiesterase and calmodulin-induced activation of erythrocyte Ca2+-transporting ATPase with IC50s of 0.15 and 0.35 μM, respectively. Also in anti-cancer research. Calmidazolium binds to CaMK with a Kd of 3 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Calmidazolium chloride
CAS 57265-65-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H23Cl7N2O
Quantità 10 mg
Sinonimo R 24571
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (145.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(COC(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=C[N+](C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C5=CC=C(Cl)C=C5)=C3)C(Cl)=C1.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 687.7
Peso formulazione 687.7
Percent Purity 98.93%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only