missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CALML5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific PA559268

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg

Codice prodotto. 15717131

  • 477.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Immunogen sequence: GELTPEEEAQ YKKAFSAVDT DGNGTINAQE LGAALKATGK NLSEAQLRKL ISEVDGDGDG EISFQEFLTA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 50%, Rat - 51%.

CALML5 Polyclonal antibody specifically detects CALML5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica

Specifica

CALML5
Polyclonal
Unconjugated
CALML5
call5; Calm4; CALML5; calmodulin 4; calmodulin like 5; calmodulin-like 5; calmodulin-like protein 5; Calmodulin-like skin protein; CLSP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51806
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NZT1
CALML5
Recombinant protein corresponding to Human CALML5
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Research Use Only