Learn More
Cytiva Terreno Calmodulin Sepharose™ 4B
Codice prodotto. 11504925 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 ml
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11504925 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11504925 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17052901
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per la purificazione di proteine con affinità per calmodulina, una proteina di regolazione a elevata conservazione utilizzata in numerosi processi cellulari in cellule eucariotiche. Il terreno Calmodulin Sepharose™ 4B fornisce una purificazione monofase.
  • Adatto per purificazione per affinità in tandem (TAP) di complessi proteici
  • Purificazione di proteine con regolazione calmodulina da tutte le cellule eucariotiche
  • Per purificazione in un'unica operazione di proteine native leganti la calmodulina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentrazione di legante Da 0.9 a 1.3 mg di calmodulina/ml
Metodo di accoppiamento del legante Attivazione con bromuro di cianogeno
Matrix Agarosio 4%
Dimensione particelle 90 μm
pH Da 4 a 9
Quantità 10 ml
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione di proteine con affinità per calmodulina, una proteina di regolazione a conservazione elevata interessata da numerosi processi cellulari nelle cellule eucariotiche
Legante Calmodulina
compliance-icons
Product Identifier
  • Calmodulin Sepharose 4B
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol