missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calpain 10 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30517680 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30517680 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30517680 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338623MFV500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Calpain 10 Polyclonal antibody specifically detects Calpain 10 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Calpain 10
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato mFluor Violet 500 SE
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Calcium-activated neutral proteinase 10, calpain 10, calpain-10, calpain-like protease CAPN10, CANP 10, CANP10, EC 3.4.22.-, KIAA1845, NIDDM1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human Calpain 10 (NP_075571.1).,, Sequence:, MRAGRGATPARELFRDAAFPAADSSLFCDLSTPLAQFREDITWRRPQEICATPRLFPDDPREGQVKQGLLGDCWFLCACAALQKSRHLLDQVIPPGQPSWADQEYRGSFTCRIWQFGRWVEVTTDDRLPCLAGRLCFSRCQREDVFWLPLLEKVYAKVHGSYEHLWAGQVADALVDLTGGLAERWNLKGVAGSGGQQDRPGRWEHRTCRQLLHLKDQCLISCCVLSPRAG
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 11132
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.