Learn More
Calpeptin, MedChemExpress
Descrizione
Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calpeptin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 117591-20-5 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H30N2O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (275.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CCCC)=O)CC(C)C |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only