missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calreticulin Mouse, Unlabeled, Clone: 16, BD

Codice prodotto. 15846109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15846109 150 μg 1 set
15836109 50 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15846109 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 612137

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Proteins undergo numerous modifications, including folding, translocation, and degradation. During such modifications, polypeptides are rarely in a native, stable state. Molecular chaperones are a diverse group of proteins that modulate polypeptide stability through ATP-dependent folding. Many chaperone proteins are found in the endoplasmic reticulum (ER). Calreticulin is a luminal ER protein that is 39% homologous to the ER chaperone protein, calnexin. Calreticulin contains a C-terminal KDEL ER retention signal, and can bind Ca2+;, Zn2+, ATP, and the proteins, ERp57 and protein disulfide isomerase. The molecular chaperone activities of calreticulin may include folding of both Asn-linked glycoproteins and non-glycosylated proteins. In addition, calreticulin is a component of MHC I/transporter associated with Ag presentation (TAP) complex where it may function in peptide assembly onto nascent class I molecules. Calreticulin may also function in integrin signaling, since it binds a3-integrin subunits and regulates integrin-mediated metalloprotease secretion. Thus, calreticulin may be involved in Ca2+; storage, cell adhesion, and protein folding.

Immunofluorescence, Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Calreticulin
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 16
Concentrazione 250μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse Calreticulin aa. 270-390
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 150 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology
Primario o secondario Primary
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store undiluted at -20°C.
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only.

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.