Learn More
Novus Biologicals™ Calumenin 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18381228 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18381228 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18381228 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00000813T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Stem Cell Markers
Bersaglio Calumenin
Sinonimo calumenin, crocalbin, crocalbin-like protein, FLJ90608, IEF SSP 9302, multiple EF-hand protein
Simbolo del gene CALU