Descrizione
CaM Kinase II Monoclonal specifically detects CaM Kinase II in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | CaM Kinase II |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | SR1956 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulazione | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias gene | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase;Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta;CAM2;CAMK2;CAMK2B;CAMKB;CaMKIIbeta;MRD54 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | A synthesized peptide derived from human CaM Kinase II (Uniprot #: Q9UQM7, Q13554, Q13555, Q13557) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?